Learn More
Acetato de fenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 122-79-2 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
41.25€ - 104.00€
CAS 122-79-2
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00008699
Clave InChI IPBVNPXQWQGGJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetic acid phenyl ester, phenol acetate, acetylphenol, acetic acid, phenyl ester, acetyl phenol, acetoxybenzene, acetates, acetic acid,phenyl ester, fenylester kyseliny octove, fenylester kyseliny octove czech
PubChem CID 31229
ChEBI CHEBI:8082
Nombre IUPAC acetato de fenilo
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11465137
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22561.30
250 g
41.25€
250 g
11455137
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22561.0B
1000 g
104.00€
1000 g
Descripción
Descripción
Phenyl acetate levels in urine are marker for the diagnosis of some forms of unipolar major depressive disorders. It undergoes Fries rearrangement to form a mixture of o- and p-hydroxyacetophenones which are useful intermediates in manufacture of pharmaceuticals. It is a metabolite of Phenylbutyrate (PB), useful in the treatment of neuroblastoma and lung cancer. An odorant found in strawberries, passion fruit and black tea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua (4 g/l a 20 °C).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H227
Tóxico en caso de ingestión.
Líquido combustible.
P210-P264b-P270-P280-P301+P312-P330-P370+P378q-P501c
H227-H302.
missing translation for 'einecsNumber' : 204-575-0
missing translation for 'rtecsNumber' : AJ2800000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Acetato de fenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals