missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenprocoumon, MedChemExpress

Código de producto. 16428308
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16428308 10 mg 10 miligramos
16494187 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16428308 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0145

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Phenprocoumon is a coumarin derivative that acts as a long acting oral anticoagulant and an antagonist of vitamin K.

Phenprocoumon is a coumarin derivative that acts as a long acting oral anticoagulant and an antagonist of vitamin K.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Phenprocoumon
CAS 435-97-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H16O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (445.92 mM)
SMILES O=C1C(C(C2=CC=CC=C2)CC)=C(O)C3=CC=CC=C3O1
Peso molecular (g/mol) 280.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.32
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.