missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenoxodiol, MedChemExpress

Código de producto. 16478487
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16478487 5 mg 5 miligramos
16495818 10 mg 10 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16478487

Marca: Medchem Express HY13721

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Phenoxodiol, a synthetic analog of Genestein, activates the mitochondrial caspase system, inhibits XIAP (an apoptosis inhibitor), and sensitizes the cancer cells to Fas-mediated apoptosis. This agent also inhibits DNA topoisomerase II by stabilizing the cleavable complex. Phenoxodiol induces cell cycle arrest in the G1/S phase of the cell cycle and upregulates p21WAF1 via a p53 independent manner.

Phenoxodiol, a synthetic analog of Genestein, activates the mitochondrial caspase system, inhibits XIAP (an apoptosis inhibitor), and sensitizes the cancer cells to Fas-mediated apoptosis. This agent also inhibits DNA topoisomerase II by stabilizing the cleavable complex. Phenoxodiol induces cell cycle arrest in the G1/S phase of the cell cycle and upregulates p21WAF1 via a p53 independent manner.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Phenoxodiol
CAS 81267-65-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo Idronoxil Dehydroequol Haginin E
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (416.23 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (4.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C2C=C(C3=CC=C(O)C=C3)COC2=C1
Peso molecular (g/mol) 240.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.25
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.