Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenoxazine |
| Punto de fusión | 154.0°C to 159.0°C |
| Color | Gris a gris verdoso |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 27, 62 |
| Índice Merck | 15, 7365 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in abs.methanol, ethanol, ether,, chloroform and benzene, sparingly soluble in petroleum ether |
| Mostrar más |