Learn More
Solución patrón de fenol de once componentes, 2000 μg/ml de cada uno, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12996073 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. 12996073
Marca: Fisher Chemical F115881
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eleven Components Standard Solution
Envase Ampolla
Nombres de analitos o componentes 4-Chloro-3-methylphenol (CAS:59-50-7), 2-Chlorophenol (CAS:95-57-8), 2,4- Dichlorophenol (CAS:120-83-2), 2,4-Dimethylphenol (CAS:105-67-9), 2,4-Dinitrophenol (CAS:51-28 -5), 2-Methyl-4,6-dinitrophenol (CAS:534-52-1), 2-Nitrophenol (CAS:88-75-5), 4-Nitrophenol (CAS:100-02-7), Pentachlorophenol (CAS:87-86-5), Phenol (CAS:108-95-2), 2,4,6-Trichlorophenol (CAS:88-06-2)
Concentración 2000 μg/mL
Número UN 1593
Tipo Solución orgánica estándar de varios componentes
Elemento 4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chlorophenol, 2,4- Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Pentachlorophenol, Phenol, 2,4,6-Trichlorophenol
Solvent or Matrix Dichloromethane
Cantidad 1 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution 11 Components in dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .