Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fenolftaleína, 98,5 %
Código de producto. p-181035 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10406980 100 g Frasco de plástico 100 g
10626732 500 g Frasco de plástico 500 g
10195343 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10406980
Marca: Thermo Scientific Chemicals 147711000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77-09-8 | C20H14O4 | 318.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-09-8
Fórmula molecular C20H14O4
Peso molecular (g/mol) 318.33
Número MDL MFCD00005913
Clave InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hidroxifenilo)-2-benzofuran-1-ona
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenolphthalein
Punto de fusión 258.0°C to 263.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5%
Beilstein 18, 143
Índice Merck 15, 7356
Información de solubilidad Solubility in water: <0.1%. Other solubilities: 1g/12mL alcohol, 1g/100mL ether, soluble in alkalies, soluble in chloroform
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.32
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C)
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.299
Color Blanco
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenolphthalein
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.