Learn More
Fenolftaleína, Chem Lab™
Código de producto. 11943333
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
11943333 1 L 1 LT
1 options
Código de producto. 11943333
Marca: Chem-Lab CL06.0609.1000
Especificaciones
Punto de fusión -114°C
Información de solubilidad Soluble in water
Olor Odorless
Color Incolora
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenolphtalein 1 g/l in ethanol indicator solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phenolphtalein indicator, ethanol