Learn More
Corning™ Tapones de rosca fenólicos
Código de producto. 10427033 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
12,5 mm
13,5mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 288
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10427033 13,5mm paquete de 288
10383563 12,5 mm paquete de 12
2 options
Código de producto. 10427033
Marca: Corning™ 9999132
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
These caps are fabricated of a resin specially formulated to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps have a glued-in, white rubber liner.
Estos tapones están fabricados con una resina especialmente formulada para resistir los efectos de la temperatura y el vapor en la esterilización en autoclave. Los tapones tienen un revestimiento blanco de caucho pegado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del tapón 13-415
Material de revestimiento Caucho
Tipo de producto Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Fenólico
Color Negro
Altura (métrico) 13,5mm
N.° por paquete Paquete de 36
N.º por caja Paquete de 36
Envase Paquete de 36
Cantidad Paquete de 36
Para utilizar con (equipo) Tubos para cultivo