Learn More
Corning™ Tapones de rosca fenólicos
Código de producto. 10383563 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
12,5 mm
13,5mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 288
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10383563 12,5 mm paquete de 12
10427033 13,5mm paquete de 288
2 options
Código de producto. 10383563
Marca: Corning™ 999924
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
These caps are fabricated of a resin specially formulated to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps have a glued-in, white rubber liner.
Estos tapones están fabricados con una resina especialmente formulada para resistir los efectos de la temperatura y el vapor en la esterilización en autoclave. Los tapones tienen un revestimiento blanco de caucho pegado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del tapón 24-400
Material de revestimiento Caucho
Tipo de producto Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Fenólico
Color Negro
Altura (métrico) 12,5 mm
N.° por paquete 12/Paq.
N.º por caja 12/Paq.
Envase 12/Paq.
Cantidad 12/Paq.
Para utilizar con (equipo) Tubos para cultivo