Learn More
Fenol, saturado (pH 6,6/7,9, liquido), Fisher BioReagents™
Código de producto. p-27583
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
400 mL
Envase:
Envase de veneno/vidrio ámbar revestido
Tamaño de la unidad:
100 ML
400 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10264673 100 mL Envase de veneno/vidrio ámbar revestido 100 ML
10001173 400 mL Envase de veneno/vidrio ámbar revestido 400 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10264673 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP1750I100
Solicitar formato a granel o personalizado
Fenol, saturado (pH 6,6/7,9, liq.)
El fenol saturado con tampón Tris se utiliza en procedimientos de extracción de ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-95-2 , 6381-92-6 , 77-86-1
Fórmula molecular C6H6O
Peso molecular (g/mol) 94.11
Número MDL MFCD00002143
Clave InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Nombre IUPAC fenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol, Saturated
Notas de grado de pureza DNase- and RNase-Free
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0
Número UN 2821
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Identificación Pass Test
Envase Envase de veneno/vidrio ámbar revestido
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenol saturated pH 6.6
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phenol, Tris (hydroxymethyl) aminomethane, Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate