Especificaciones
| Color | Rojo |
| pH | 2.1 to 2.2 |
| Cantidad | 100 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phenol red solution. European Pharmacopoeia Ref: 1063601 (RP 146)
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol