Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de fenol, sal sódica, ACS
Código de producto. p-7049609
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11387148 5 g 5 g
11377148 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11387148
Marca: Thermo Scientific Chemicals 015987.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Indicador de pH
Phenol red sodium salt is a pH indicator commonly used in cell culture for monitoring pH changes. It is used in the pH ranges between 6.8 and 8.2. It is involved in the studies of gastrointestinal and other systems. It can be used to check hydrogen peroxide in supernatants from cultured macrophages in multiwell plates. Further, it is used as a diagnostic aid for determination of renal function.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34487-61-1
Fórmula molecular C19H13NaO5S
Peso molecular (g/mol) 376.358
Número MDL MFCD00066901
Clave InChI HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
Nombre IUPAC sodio;4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenolato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol Red sodium salt
Punto de fusión 285°C (decomposition)
Beilstein 6260026
Índice Merck 14,7247
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,aqueous alkali hydroxides and carbonates.
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.37
Grado ACS
Cantidad 5 g
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenol Red sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phenol Red sodium salt