Learn More
Solución R2 de rojo de fenol, Farmacopea europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12940484 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
12940484 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 12940484
Marca: Fisher Chemical RP 147 500
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Specifications
Notas de grado de pureza EU Ph Ref: 1063603
Grado europea farmacopea
Envase Frasco
Cantidad 500 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • Phenol red solution R2. European Pharmacopoeia Ref: 1063603 (RP 147)
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.