Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenol Red |
| Punto de fusión | >300.0°C |
| Beilstein | 19, 91 |
| Índice Merck | 15, 7360 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 0.77g/L. Other solubilities: soluble in ethanol |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Nombre IUPAC | 4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.38 |
| Grado | Pure |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Phenol Red
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Phenolsulfonphthalein