Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de fenol
Código de producto. p-3756585 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 GR
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10035950 5 g Frasco de vidrio 5 g
10157750 10 g Frasco de vidrio 10 g
10299473 100 g Frasco de vidrio 100 GR
3 options
Código de producto. 10035950
Marca: Thermo Scientific Chemicals 417240050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 143-74-8 | C19H14O5S | 354.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-74-8
Fórmula molecular C19H14O5S
Peso molecular (g/mol) 354.38
Número MDL MFCD00003552
Clave InChI BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Phenolsulfonephthalein
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol Red
Punto de fusión >300.0°C
Nombre de nota Pure
Claridad passes test
Beilstein 19, 91
Índice Merck 15, 7360
Información de solubilidad Solubility in water: 0.77g/L. Other solubilities: soluble in ethanol
Espectro infrarrojo Auténtico
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hidroxifenil)-3H-2,1λ⁶-benzoxatiol-1,1-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.38
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 5 g
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenol Red
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.