Learn More
Phenol, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16615833 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16615833 500 g 500 g
15954888 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16615833 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 33517H500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-95-2
Fórmula molecular C6H6O
Peso molecular (g/mol) 94.11
Clave InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Nombre IUPAC fenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Acidez Complying
Temperatura de inflamación 79 °C
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Porcentaje de pureza 99.5 to 100.5%
Grado Orgánicos reactivos farmacopea