Learn More
Cristales sueltos de fenol, certificado AR, para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, británica (BP) y de EE. UU. (USP), Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073387 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
2 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10734381 500 g 500 GR
10569380 1 kg 1 KG
10345810 2 kg 2 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10734381 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/2360/53
Solicitar formato a granel o personalizado
C6H6O, número CAS-108-95-2, oxibenceno, hidroxibenceno, ácido carbólico, hidróxido de fenilo, monofenol, hidrato de fenilo, ácido fénico, ácido fenílico, alcohol fenílico, bencenol, 1 kg, 182 °C, CHEBI:15882, incoloro a blanco, 94,11 g/mol, ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 39 °C, 2143, 94,113
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-95-2
Fórmula molecular C6H6O
Peso molecular (g/mol) 94.11
Número MDL MFCD00002143
Clave InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Nombre IUPAC fenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol Detached Crystals
Punto de fusión 39°C
Color Incoloro a blanco
pH 6
Punto de ebullición 182°C
Envase Jarra para polvos de plástico
Cantidad 500 g
Viscosidad 3.437 mPaS (50°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.11g/mol
Presión de vapor 0.4mbar at 20°C
Forma física Sólido cristalino