Learn More
Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1), Molecular Biology Grade, Ultrapure
Código de producto. p-7082760 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
400 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
400 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15865408 100 mL 100 ml
15875408 400 mL 400 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15865408 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J75831.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Extracción y purificación de ácidos nucleicos
Nucleic acid extraction and purification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1)
Número UN UN2922
Grado Biología molecular
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido