Learn More
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol (125:24:1 Mixture, pH 4.3, Liq.), Fisher BioReagents™
Código de producto. p-27592
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
400 mL
Envase:
Envase de veneno/vidrio ámbar revestido
Tamaño de la unidad:
100 ML
400 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10205113 100 mL Envase de veneno/vidrio ámbar revestido 100 ML
10699543 400 mL Envase de veneno/vidrio ámbar revestido 400 ml
2 options
Código de producto. 10205113
Marca: Fisher BioReagents BP1754I100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol (125:24:1 Mixture, pH 4.3, Liq.)
Esta mezcla se utiliza para purificar el ARN total de mezclas que contienen ARN, ADN y proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-51-3
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Clave InChI PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
Nombre IUPAC 3-metilbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol
Nombre de nota 125:24:1 Mixture
Índice Merck 15, 7354
Porcentaje de pureza ≥99%
Identificación Pass Test
Envase Envase de veneno/vidrio ámbar revestido
pH 4.3
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.