missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach™ Sobres de reactivo en polvo de fenol 2
Descripción
Los sobres de polvo hacen que las aplicaciones de valoración sean rápidas y fáciles.
- Los paquetes sellados garantizan un reactivo fresco y no contaminado en todo momento
- Premedido para evitar errores de medición y contaminación por manipulación
- Los paquetes listos para usar ahorran tiempo y molestias
- Dosis exactas para controlar fácilmente el suministro y prepararse para procedimientos de laboratorio
- Paquetes de un solo uso para facilitar el transporte y el empaquetado en kits de prueba
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Fenol 2 |
| Color | Naranja |
| Composición | Ferrocianuro de potasio |
| Formato | Paquete individual |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de fenoles |
| Nº de pruebas | 50 |
| Cantidad | 50/Paq. |
| temp | De 0,002 a 0,200 mg/l de fenol |
| Requisitos de almacenamiento | De 10 °C a 25 °C |
| Método de prueba | 4-aminoantipirina |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?