missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenformin hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16471609
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16471609

Marca: Medchem Express HY16397A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Phenformin hydrochloride is an anti-diabetic drug from the biguanide class, can activate AMPK activity.

Phenformin hydrochloride is an anti-diabetic drug from the biguanide class, can activate AMPK activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Phenformin hydrochloride
Forma física Powder
CAS 834-28-6
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H16ClN5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Phenethylbiguanide hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 12.5 mg/mL (51.71 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.14 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with 1M HCl) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble)
SMILES NC(NC(NCCC1=CC=CC=C1)=N)=N.Cl
Peso molecular (g/mol) 241.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.72
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado