missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHCCC, MedChemExpress

Código de producto. 16482576
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16482576 25 mg 25 miligramos
16485737 5 mg 5 miligramos
16474306 100 mg 100 miligramos
16472998 10 mg 10 miligramos
16469566 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16482576

Marca: Medchem Express HY100409

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PHCCC is a Group I mGluR antagonist with an IC50 of 3 μM. PHCCC is a selective positive modulator of mGlu4 receptor. Antiparkinsonian effect.

PHCCC is a Group I mGluR antagonist with an IC50 of 3 μM. PHCCC is a selective positive modulator of mGlu4 receptor. Antiparkinsonian effect.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PHCCC
CAS 179068-02-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14N2O3
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (42.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C12C(C2)/C(C3=CC=CC=C3O1)=N\O)NC4=CC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 294.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.3
Porcentaje de pureza 99.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.