Descripción
- El flujo se detiene automáticamente cuando ha pasado todo el disolvente.
- En muchas aplicaciones, este papel separador de fases elimina la necesidad de usar embudos de separación.
- Adecuados para los siguientes campos:
- Filtración de disolventes orgánicos que se han contaminado con agua para separar la fase acuosa de la orgánica.
- Filtración de disolventes de extracción en laboratorios médicos o clínicos.
- Separación de emulsiones que se forman durante la extracción de soluciones acuosas de planta o de fármacos.
- No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
Especificaciones
| Peso base | 85 g/m2 |
| Formato | Rodee con un círculo |
| Material | Papel impregnado con silicona |
| Grado | 480 |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 0,19 mm |
| Diámetro (métrico) | 70 mm |