missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Papel separador de fase, discos, grado 480

Código de producto. 15992960 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
70 mm
240 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15992960 70 mm paquete de 100
15902970 240 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15992960 Proveedor Sartorius Stedim Biotech™ N.º de proveedor FT3602070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Discos de papel hidrofóbicos impregnados con silicona estabilizada que permiten el paso de los disolventes.

  • El flujo se detiene automáticamente cuando ha pasado todo el disolvente.
  • En muchas aplicaciones, este papel separador de fases elimina la necesidad de usar embudos de separación.
  • Adecuados para los siguientes campos:
    • Filtración de disolventes orgánicos que se han contaminado con agua para separar la fase acuosa de la orgánica.
    • Filtración de disolventes de extracción en laboratorios médicos o clínicos.
    • Separación de emulsiones que se forman durante la extracción de soluciones acuosas de planta o de fármacos.
  • No estéril y envasado a granel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Peso base 85 g/m2
Formato Rodee con un círculo
Material Papel impregnado con silicona
Grado 480
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 0,19 mm
Diámetro (métrico) 70 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.