Learn More
Fisherbrand™ Papel para separación de fases, grado: 902
Código de producto. 11715485 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
70 mm
125 mm
150 mm
185 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11715485 70 mm paquete de 100
11794033 150 mm paquete de 100
11784033 125 mm paquete de 100
11704043 185 mm paquete de 100
4 options
Código de producto. 11715485
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza para la separación de soluciones acuosas de soluciones orgánicas
  • Hidrófobo, con papel impregnado de silicona
  • La fase orgánica penetra el filtro mientras que los componentes sólidos de la fase acuosa se retienen
  • Se utiliza como embudo de separación desechable
  • La densidad de la fase orgánica no influye en el proceso de separación
Especificaciones
Peso base 85 g/m2
Certificaciones/conformidad DIN 53137
Material Silicona
Para utilizar con (aplicación) Separación de soluciones acuosas de soluciones orgánicas, utilizable como embudo de decantación desechable
Hidrofobicidad hidrófobos
Grosor (métrico) 0.17 mm
Tipo Papel de separación de fases
Diámetro (métrico) 70 mm