Learn More
Agilent BioTek Phase Contrast Objectives for Imaging Multi-Mode Reader
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15675687 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Objetivo de contraste de fase 10X
Objetivo de contraste de fase 20X
Objetivo de contraste de fase 40X
Objetivo de contraste de fase 4X
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15675687
Marca: Agilent BioTek 1320517
Para su uso con los lectores multimodo de adquisición de imágenes de células Cytation 5.
Para uso con los lectores multimodo de imágenes de células Cytation 5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Objetivo de contraste de fase 20X
Para utilizar con (equipo) Lector multimodo de imágenes de células Cytation 5