Learn More
Cole-Parmer™ Paquetes fríos y suaves de cambio de fase ThermoSafe™
Código de producto. p-8010435 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
17,1 x 10,2 x 2,5 cm
171 x 102 x 25 mm
191 x 165 x 25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12328717 171 x 102 x 25 mm paquete de 24
12338717 191 x 165 x 25 mm paquete de 12
12358717 17,1 x 10,2 x 2,5 cm paquete de 24
3 options
Código de producto. 12328717
Marca: Cole-Parmer™ 0634774
Utilice estos paquetes fríos para productos que requieran una temperatura precisa y uniforme. Los paquetes fríos y suaves de cambio de fase Cole-Parmer™ ThermoSafe™ se fabrican con una película exterior laminada y metalizada para resistir perforaciones y proporcionar una barrera de calor radiante. Duran un quince por ciento más que los paquetes de gel estándar.
  • Disponible en formulaciones de 30 y °10 °F (°1 y °23 °C) 
  • La fórmula de cambio de fase de alta tecnología vuelve al estado de gel cuando se descongela. 
  • No tóxico y reutilizable
Especificaciones
Tipo Paquete de cambio de fase en frío
Para utilizar con (aplicación) Mantenga los materiales sensibles a una temperatura exacta y constante. Capacidad del frasco de 354,9 ml No tóxico y reutilizable
Material Película laminada y metalizada
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 171 x 102 x 25 mm
Temperatura de funcionamiento (imperial) 30 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) Mín. a -1 °C