Learn More
BD Colorante Indo-1 AM Pharmingen™
Código de producto. 15824579
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15824579 500 μg cada uno
1 options
Código de producto. 15824579 Proveedor BD N.º de proveedor 565879
Colorante que penetra en la célula que puede usarse para medir la concentración intracelular de calcio ionizado, [Ca2+]i. Indo-1 AM es un colorante radiométrico: con la excitación UV, la proporción de emisión de alrededor de 410 nm a la emisión de alrededor de 485 nm puede usarse para medir la concentración intracelular de calcio ionizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Cantidad 500 μg