Learn More
Saint Gobain Life Sciences PharMed™ BPT Tubing
Código de producto. 11985394
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,4 mm
12,7 mm
Diámetro exterior (imperial):
0.5 in., 12,7 mm
0.75 in., 19 mm
Tamaño de la unidad:
7.50 metro
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11985394 6,4 mm 0.5 in., 12,7 mm 7.50 metro
12386859 12,7 mm 0.75 in., 19 mm 7.50 metro
2 options
Código de producto. 11985394
Marca: Saint Gobain Life Sciences R650846BPT
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
PharMed™ BPT Tubing for peristaltic pumps and sensitive cell cultures.
  • Es 30 veces mejor que los tubos de silicona de las bombas peristálticas
  • Baja espalación de partículas
  • Se puede esterilizar en autoclave repetidas veces.
  • Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP
  • Probado para cumplir con rigurosidad la norma ISO 10993 para facilitar el proceso de validación
  • Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF
Aplicaciones típicas
  • Fabricación de productos de pruebas diagnósticas
  • Sistemas de recolección celular y procesado de medios
  • Fabricación de vacunas
  • Líneas de proceso de biorreactores
  • Producción, filtración y fermentación
  • Llenado aséptico
  • Transferencia de fluido sensible a la cizalla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 10993, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA, NSA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,25 in
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material PharMed BPT
Diámetro exterior (imperial) 0.5 in., 12,7 mm
Longitud global (imperial) 24.6 ft.
Longitud global (métrico) 7,5 m
Grosor (imperial) 1/8 in.
Grosor (métrico) 3,2 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -75 °C
Color Crema
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C
Tipo de producto Tubing