Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas con bobina de BPT L/S™ PharMed™
Código de producto. 11705009
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
14
15
16
17
18
24
35
36
Unit Size:
1 PCS
cada uno
Product Code. Tamaño de los tubos unitSize
11705009 36 1 PCS
11745248 15 cada uno
11896713 14 cada uno
11735228 17 cada uno
11735248 18 cada uno
11794999 35 cada uno
11806723 16 cada uno
11816723 24 1 PCS
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11705009
Brand: Masterflex™ 9568736
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice estos tubos de bobina para el trabajo con cultivos celulares y de tejidos y aplicaciones farmacéuticas. Los tubos para bombas con bobina de BPT Masterflex™ L/S™ PharMed™ poseen longitudes continuas de tubos para bombas en bobinas prácticas y manejables que son fáciles de transportar.
  • Los tubos de la bomba con bobina de color beige opaco requieren menos espacio de almacenamiento que la cantidad equivalente de bobinas de tubos individuales
  • Termosellables, soldables y moldeables
  • Ideales para soluciones sensibles a la luz
  • No tóxicos, no hemolíticos y permeabilidad extremadamente baja
  • Resistentes a ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites vegetales y animales
  • Reduzca los desechos, corte solo lo que necesita
  • Asegúrese de que siempre dispone de suficientes tubos
Casi cualquier formulación de tubos de bomba Masterflex se puede enrollar. Llame a nuestros especialistas en aplicaciones para obtener un presupuesto o realizar un pedido especial
Specifications
Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65)
Esterilizables en autoclave
Diámetro interior (métrico) 9,7 mm
Longitud global (imperial) 100 pies
Longitud global (métrico) 30,4 m
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
Tamaño de los tubos 36
Caudal 3400 ml/min
Manguera dentada 3/8 pulg
Método de esterilización Autoclave, óxido de etileno o radiación gamma
Color Beige
Presión máxima 20 psi (1,4 bar)
Nivel de vacío 610 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) de 100 °C
Tipo de producto Tubos de bombas