Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de 2 tapones PharMed™ BPT L/S™
Product Code. 11845611
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
14
16
25
35
Unit Size:
8 PCS
paquete de 4
paquete de 8
Product Code. Tamaño de los tubos unitSize
11845611 14 8 PCS
11855611 16 paquete de 8
11876743 25 paquete de 8
11856683 35 paquete de 4
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11845611
Brand: Masterflex™ 9611414
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Proteja sus muestras sensibles a la luz
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas, y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
  • No tóxicos, no hemolíticos, permeabilidad extremadamente baja, resisten ácidos, bases y agentes oxidantes; termosellables, soldables, moldeables
  • Para su uso con cabezales de bomba multicanal Masterflex™.
Specifications
Esterilizables en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material PharMed BPT
Longitud global (imperial) 1,25 ft
Longitud global (métrico) 0,38 m
Para utilizar con (aplicación) Trabajo de cultivo celular y tisular, sector farmacéutico, muestras sensibles a la luz
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
Cantidad de embalaje 8
Tamaño de los tubos 14
Caudal 130 mL/min
Manguera dentada 1/16 pulg
Color Beige
Presión máxima 40 psi, 2,7 bar
Nivel de vacío 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) de 100 °C
Tipo de producto Tubos para bombas de tope