Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión con bobina PharMed™ BPT I/P™
Código de producto. 11715009
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
73
82
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11715009
Marca: Masterflex™ 9568773
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja sus muestras sensibles a la luz
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • Diseñados para soportar más de 10 000 horas de vida útil de los tubos, lo que reduce el tiempo de inactividad.
  • Ideales para proteger líquidos sensibles en aplicaciones biofarmacéuticas y trabajos de cultivo celular y tisular, estos tubos cumplen con las normas de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y la FDA
  • El color pardo opaco es bueno para las muestras sensibles a la luz
  • Los tubos pueden esterilizarse mediante autoclave, radiación gamma u óxido de etileno, lo que los convierte en adecuados para sistemas de limpieza y esterilización de limpieza in situ y vaporización in situ
  • Las bobinas contienen tubos para bombas continuos, lo que le permite cortar la longitud exacta necesaria y eliminar los residuos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65)
Diámetro interior (métrico) 9,5 mm
Material PharMed BPT
Longitud global (imperial) 150 pies
Longitud global (métrico) 45,7 m
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
Tamaño de los tubos 73
Caudal 8000 ml/min
Manguera dentada 3/8 pulg
Método de esterilización Autoclave, óxido de etileno o radiación gamma
Presión máxima 40 psi, 2,7 bar
Nivel de vacío 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) de 100 °C
Tipo de producto Tubos de bombas