Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos PharMed™ BPT
Descripción
- Es 30 veces mejor que los tubos de silicona de las bombas peristálticas
- Baja espalación de partículas
- Se puede esterilizar en autoclave repetidas veces.
- Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP
- Probado para cumplir con rigurosidad la norma ISO 10993 para facilitar el proceso de validación
- Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF
- Fabricación de productos de pruebas diagnósticas
- Sistemas de recolección celular y procesado de medios
- Fabricación de vacunas
- Líneas de proceso de biorreactores
- Producción, filtración y fermentación
- Llenado aséptico
- Transferencia de fluido sensible a la cizalla
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA ( 21 CFR 1,7.2,00 ), NSF ( Estándar 51 ), USP 23 clase VI, NSF (Standard 51), USP 23 Class VI Made |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,06 in |
| Diámetro interior (métrico) | 1,6 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,19 in, 4,8 mm |
| Longitud global (métrico) | 7,5 m |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Industria farmacéutica, biotecnología, transferencia de cultivos celulares, células o medios de unión Lichtempfind |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Mostrar más |