Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos PharMed™ BPT
Código de producto. 10184234
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
3,2 mm
6,4 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,19 in, 4,8 mm
0.25 in., 6,4 mm
0.38 in., 9,6 mm
Tamaño de la unidad:
7.50 M
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10184234 1,6 mm 0,19 in, 4,8 mm 7.50 M
11975394 3,2 mm 0.25 in., 6,4 mm 7.50 M
10613285 6,4 mm 0.38 in., 9,6 mm 7.50 M
3 options
Código de producto. 10184234
Marca: Saint Gobain Life Sciences R650226BPT
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos tubos para bombas peristálticas y cultivos celulares sensibles. Los tubos PharMed BPT Saint Gobain Performance Plastics™ son menos permeables a gases y vapores que los tubos de silicona y son ideales para la fermentación, separación, purificación y monitorización de procesos y sistemas de control.
  • Es 30 veces mejor que los tubos de silicona de las bombas peristálticas
  • Baja espalación de partículas
  • Se puede esterilizar en autoclave repetidas veces.
  • Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP
  • Probado para cumplir con rigurosidad la norma ISO 10993 para facilitar el proceso de validación
  • Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF
Aplicaciones típicas
  • Fabricación de productos de pruebas diagnósticas
  • Sistemas de recolección celular y procesado de medios
  • Fabricación de vacunas
  • Líneas de proceso de biorreactores
  • Producción, filtración y fermentación
  • Llenado aséptico
  • Transferencia de fluido sensible a la cizalla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA ( 21 CFR 1,7.2,00 ), NSF ( Estándar 51 ), USP 23 clase VI, NSF (Standard 51), USP 23 Class VI Made
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,06 in
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material PharMed BPT
Diámetro exterior (imperial) 0,19 in, 4,8 mm
Longitud global (métrico) 7,5 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, biotecnología, transferencia de cultivos celulares, células o medios de unión Lichtempfind
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Opaco
Flexibility Los tubos
Max. Operating Temperature (Metric) De – 50 a 135 °C
Tipo de producto Tubing