Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos biocompatibles PharMed™ BPT
Utilice estos tubos para bombas peristálticas y cultivos celulares sensibles. Los tubos biocompatibles PharMed BPT Saint Gobain Performance Plastics™ son menos permeables a gases y vapores que los tubos de silicona y son ideales para la fermentación, separación, purificación y monitorización de procesos y sistemas de control.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences R6502-16BPT
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11724778
  • 140.00€ / 7.50 metros
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Descripción
  • Es 30 veces mejor que los tubos de silicona de las bombas peristálticas
  • Baja espalación de partículas
  • Se puede esterilizar en autoclave repetidas veces.
  • Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP
  • Probado para cumplir con rigurosidad la norma ISO 10993 para facilitar el proceso de validación
  • Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF
Aplicaciones típicas
  • Fabricación de productos de pruebas diagnósticas
  • Sistemas de recolección celular y procesado de medios
  • Fabricación de vacunas
  • Líneas de proceso de biorreactores
  • Producción, filtración y fermentación
  • Llenado aséptico
  • Transferencia de fluido sensible a la cizalla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Clase VI de la USP y criterios de la FDA, FDA
0,06 in
PharMed BPT
24.6 ft.
1.6 mm
-51 °C
Estériles
275°F
Tubing
Esterilizable en autoclave
1,6 mm
0,13 in, 3,2 mm
7,5 m
Sistemas de procesado de medios y recogida de células, fabricación de vacunas, líneas de proceso de biorreactores, fermentación y filtrado de producción, rellenado estéril, transferencia de líquidos sensible a la cizalladura
1/pack
Crema
de 135 °C
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Saint Gobain Life Sciences Tubos biocompatibles PharMed™ BPT > Diámetro interno: 1,6mm