Descripción
- Alta resistencia a la fatiga bajo tensiones repetidas de flexión inversa.
- No tóxicos, biocompatibles.
- Permeabilidad a los gases muy baja.
- Adecuados para ácidos y bases.
- Diseñados con 2 tapones para evitar el deslizamiento mientras la bomba está en funcionamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA (21 CFR 177.2600), Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), GLP, Farmacopea europea |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Material | Termoplástico |
| Diámetro exterior (imperial) | 2,05 mm |
| Grosor (métrico) | 0,9 mm |
| Para utilizar con | bomba |
| Para utilizar con (aplicación) | Alta resistencia a la fatiga, no tóxicos, biocompatibles, muy baja permeabilidad a gases, muy adecuados para ácidos y bases. |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 40°C |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |