Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Descripción
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
Obtención de mejores resultados en estudios de tinción de actina
La faloidina es un péptido bicíclico perteneciente a una familia de toxinas aisladas a partir de la “seta mortal” Amanita phalloides y se suele utilizar en aplicaciones de adquisición de imágenes para etiquetar selectivamente la actina F. Una faloidina etiquetada de forma fluorescente tiene prácticamente las mismas propiedades de unión con la actina de diferentes especies, incluidas plantas y animales. La faloidina une la actina F con un alto nivel de selectividad mientras que Oregon Green 488 proporciona una fluorescencia de color verde con un brillo superior al de la fluoresceína. Oregon Green 488 es un analógico fluorado de fluoresceína con mayor fotoestabilidad y menor pKa, haciendo su fluorescencia esencialmente insensible al pH en el rango de pH fisiológico. Al demostrar una tinción inespecífica casi inexistente, la faloidina Oregon Green 488 permite la discriminación de alto contraste de la tinción de actinas.
Uso en múltiples aplicaciones
La faloidina Oregon Green 448 puede emplearse para visualizar y cuantificar actina F en secciones de tejido, cultivos celulares o preparaciones sin células. La tinción con faloidina Oregon Green 448 es totalmente compatible con otras tinciones fluorescentes utilizadas en análisis celular, incluidas las proteínas fluorescentes, los nanocristales Qdot™ y otros conjugados Alexa Fluor incluyendo anticuerpos secundarios.
- Tinción selectiva en actina F
- Excelente rendimiento de fluorescencia
- Excitación/emisión: 496/520 nm
- Superior para la tinción de anticuerpos
- Óptimo para muestras fijas y permeabilizadas
- Insensible al pH en condiciones fisiológicas
Análisis celular, estructura celular, seguimiento y rastreo de células, citoesqueleto, seguimiento de organelos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 496⁄520 |
| Tipo de colorante | Oregon Green™ 488 |
| Para utilizar con (equipo) | Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible with FITC/GFP filter set |
| Cantidad | 300 Units |
| Línea de productos | Oregon Green |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |
| Tipo de producto | Faloidina |
| Mostrar más |