Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Descripción
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
Obtención de mejores resultados en estudios de tinción de actina
La faloidina es un péptido bicíclico perteneciente a una familia de toxinas aisladas a partir de la “seta mortal” Amanita phalloides y se suele utilizar en aplicaciones de adquisición de imágenes para etiquetar selectivamente la f-actina. Una faloidina etiquetada de forma fluorescente tiene prácticamente las mismas propiedades de unión con la actina de diferentes especies, incluidas plantas y animales. La faloidina une la actina F con un alto nivel de selectividad mientras que Alexa Fluor 660 proporciona una fluorescencia de infrarrojo cercano con un brillo y una fotoestabilidad incomparables. Al demostrar una tinción inespecífica casi inexistente, la faloidina Alexa Fluor 660 permite la discriminación de alto contraste de la tinción de actinas.
- Tinción selectiva en actina F
- Excelente rendimiento de fluorescencia
- Excitación/emisión: 663/690 nm
- Superior para la tinción de anticuerpos
- Óptimo para muestras fijas y permeabilizadas
- Totalmente compatible con otras tinciones fluorescentes utilizadas en análisis celular, incluidas las proteínas fluorescentes, los nanocristales Qdot™ y otros conjugados Alexa Fluor incluyendo anticuerpos secundarios
Análisis celular, estructura celular, citoesqueleto. Visualice y cuantifique Actina F en cortes de tejido, cultivos celulares o preparaciones sin células
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Infrarrojo cercano |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 663⁄690 |
| Tipo de colorante | Alexa Fluor™ 660 |
| Para utilizar con (equipo) | Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible Cy5/Cy5.5 filter set |
| Cantidad | 300 Units |
| Línea de productos | Alexa Fluor |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de etiqueta | Colorantes Alexa Fluor |
| Tipo de producto | Faloidina |
| Mostrar más |