Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Descrizione
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
Obtención de mejores resultados en estudios de tinción de actina
La faloidina es un péptido bicíclico perteneciente a una familia de toxinas aisladas a partir de la “seta mortal” Amanita phalloides y se suele utilizar en aplicaciones de adquisición de imágenes para etiquetar selectivamente la f-actina. Una faloidina etiquetada de forma fluorescente tiene prácticamente las mismas propiedades de unión con la actina de diferentes especies, incluidas plantas y animales. La faloidina une la Actina F con un alto nivel de selectividad mientras que Alexa Fluor 532 proporciona una fluorescencia de color amarillo con un brillo y una fotoestabilidad incomparables. Al demostrar una tinción inespecífica casi inexistente, la faloidina Alexa Fluor 532 permite la discriminación de alto contraste de la tinción de actinas.
- Tinción selectiva en actina F
- Excelente rendimiento de fluorescencia
- Excitación/emisión: 531/554 nm
- Superior para la tinción de anticuerpos
- Óptimo para muestras fijas y permeabilizadas
- Totalmente compatible con otras tinciones fluorescentes utilizadas en análisis celular, incluidas las proteínas fluorescentes, los nanocristales Qdot™ y otros conjugados Alexa Fluor incluyendo anticuerpos secundarios
Análisis celular, estructura celular, citoesqueleto. Se emplea para visualizar y cuantificar F-actina en cortes de tejido, cultivos celulares o preparaciones sin células.
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Specifica
Specifica
| Color | Amarillo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 531⁄554 |
| Tipo de colorante | Alexa Fluor™ 532 |
| Para utilizar con (equipo) | Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible with TRITC/RFP filter set |
| Cantidad | 300 Units |
| Línea de productos | Alexa Fluor |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de etiqueta | Colorantes Alexa Fluor |
| Tipo de producto | Faloidina |
| Vedi altri risultati |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.