Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Código de producto. 10164852
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Infrarrojo cercano
Naranja
Ninguno
Rojo
Rojo anaranjado
Rojo lejano
Verde
Violeta
Intervalo de longitud de onda de excitación:
346⁄442
405/450
496⁄516
496⁄520
531⁄554
540⁄565
555/565 nm
555⁄565
556⁄570
558⁄569
578⁄600
581⁄609
591⁄608
633⁄647
650/668 nm
663⁄690
679⁄702
758/784
Ninguno
Tipo de colorante:
Alexa Fluor Plus 555
Alexa Fluor Plus 647
Alexa Fluor™ 350
Alexa Fluor™ 532
Alexa Fluor™ 546
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 568
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 635
Alexa Fluor™ 660
Alexa Fluor™ 680
Alexa Fluor™ Plus 405
Alexa Fluor™ Plus 750
BODIPY™
Biotin-XX
FITC (fluoresceína)
Faloidina (sin marcar)
Oregon Green™ 488
TRITC (isotiocianato de tetrametilrodamina)
Texas Red™
Unit Size:
1 PCS
1 miligramo
300 unidades
50 microgramos
cada uno
paquete de 300
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Intervalo de longitud de onda de excitación Tipo de colorante unitSize
10164852 Rojo 591⁄608 Texas Red™ 1 PCS
10174712 Azul 346⁄442 Alexa Fluor™ 350 cada uno
15932941 Violeta 405/450 Alexa Fluor™ Plus 405 cada uno
10730355 Verde 496⁄520 Oregon Green™ 488 cada uno
10615963 Verde 496⁄516 FITC (fluoresceína) 1 PCS
10184712 Amarillo 531⁄554 Alexa Fluor™ 532 cada uno
10063052 Rojo anaranjado 540⁄565 TRITC (isotiocianato de tetrametilrodamina) 300 unidades
10634053 Naranja 556⁄570 Alexa Fluor™ 546 1 PCS
10389132 Naranja 555⁄565 Alexa Fluor™ 555 1 PCS
16628105 Naranja 555/565 nm Alexa Fluor Plus 555 50 microgramos
10643853 Rojo 558⁄569 BODIPY™ cada uno
10135092 Rojo anaranjado 578⁄600 Alexa Fluor™ 568 1 PCS
10751144 Rojo 581⁄609 Alexa Fluor™ 594 1 PCS
10124892 Rojo lejano 633⁄647 Alexa Fluor™ 635 cada uno
16400815 Rojo lejano 650/668 nm Alexa Fluor Plus 647 paquete de 300
10402322 Infrarrojo cercano 663⁄690 Alexa Fluor™ 660 cada uno
10656163 Infrarrojo cercano 679⁄702 Alexa Fluor™ 680 cada uno
16316512 Infrarrojo cercano 758/784 Alexa Fluor™ Plus 750 cada uno
10125002 Ninguno Ninguno Biotin-XX cada uno
10718853 Ninguno Ninguno Faloidina (sin marcar) 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10164852 Supplier Invitrogen™ Supplier No. T7471
This item is not returnable. View return policy
Achieve precise and reliable F-actin staining with fluorescent and biotinylated phalloidins. Phalloidin conjugates are widely used in imaging applications to selectively label F-actin in a variety of sample types including fixed and permeabilized cells, tissue sections, and cell-free experiments.
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
Obtención de mejores resultados en estudios de tinción de actina
La faloidina es un péptido bicíclico perteneciente a una familia de toxinas aisladas a partir de la “seta mortal” Amanita phalloides y se suele utilizar en aplicaciones de adquisición de imágenes para etiquetar selectivamente la f-actina. Una faloidina etiquetada de forma fluorescente tiene prácticamente las mismas propiedades de unión con la actina de diferentes especies, incluidas plantas y animales. La faloidina une la actina F con un alto nivel de selectividad, mientras que Texas Red-X proporciona una fluorescencia de color rojo con un brillo incomparable.
Al demostrar una tinción inespecífica casi inexistente, la faloidina Texas Red-X permite la discriminación de alto contraste de la tinción de actinas.
Uso en múltiples aplicaciones
La faloidina Texas Red-X puede emplearse para visualizar y cuantificar actina F en cortes de tejido, cultivos celulares o preparaciones sin células. La tinción con faloidina Texas Red-X es totalmente compatible con otras tinciones fluorescentes utilizadas en análisis celular, incluidas las proteínas fluorescentes, los nanocristales Qdot™ y otros conjugados Alexa Fluor™ incluyendo anticuerpos secundarios.
  • Tinción selectiva en actina F
  • Excelente rendimiento de fluorescencia
  • Excitación/emisión: 591/608nm
  • Superior para la tinción de anticuerpos
  • Óptimo para muestras fijas y permeabilizadas
Análisis celular, estructura celular, citoesqueleto
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Rojo
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 591⁄608
Tipo de colorante Texas Red™
Para utilizar con (equipo) Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible with Texas Red filter set
Cantidad 300 Units
Línea de productos Texas Red
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Colorantes clásicos
Tipo de producto Faloidina
SubCellular Localization Actina, citoesqueleto, Cytoskeleton
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Texas Red-X phalloidin
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Hazard Statement
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: TEXAS RED-X Phalloidin