Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Descripción
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
Obtención de mejores resultados en estudios de tinción de actina
La faloidina es un péptido bicíclico perteneciente a una familia de toxinas aisladas a partir de la “seta mortal” Amanita phalloides y se suele utilizar en aplicaciones de adquisición de imágenes para etiquetar selectivamente la f-actina. Al demostrar una tinción inespecífica casi inexistente, la faloidina de biotina-XX permite la discriminación de alto contraste para la tinción de actinas.
- Tinción selectiva en actina F
- Superior para la tinción de anticuerpos
- Óptimo para muestras fijas y permeabilizadas
- Totalmente compatible con otras tinciones fluorescentes utilizadas en análisis celular, incluidas las proteínas fluorescentes, los nanocristales Qdot (TM) y otros conjugados Alexa Fluor incluyendo anticuerpos secundarios
Análisis celular, estructura celular, citoesqueleto
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ninguno |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | Ninguno |
| Tipo de colorante | Biotin-XX |
| Para utilizar con (equipo) | Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope |
| Cantidad | 50 Units |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de etiqueta | Biotina y otros haptenos |
| Tipo de producto | Faloidina |
| SubCellular Localization | Actina, citoesqueleto, Cytoskeleton |