missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
PHACTR1 plays a role in cell motility and in the formation of tubules by endothelial cells. PHACTR1 also binds actin monomers (G actin) and plays a role in the reorganization of the actin cytoskeleton and in formation of actin stress fibers. Further, PHACTR1 regulates PPP1CA activity and is required for normal cell survival.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PHACTR1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.53 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | PHACTR1 |
| N.º de referencia del gen | P62024, Q2M3X8, Q9C0D0 |
| Alias de gen | KIAA1733, PHACTR1, RPEL, RPEL1 |
| Símbolos de los genes | Phactr1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?