Learn More
Cowie Technology™ Adaptador de junta de PTFE
Código de producto. 10465252 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 10/19, NS 19/26
NS 14/23, NS 19/26
NS 19/26, NS 29/32
NS 19/26, NS 34/35
NS 24/29, NS 29/32
NS 24/29, NS 34/35
NS 29/32, NS 34/35
Tamaño del cono:
19/26
29/32
34/35
Tamaño de junta:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño del cono Tamaño de junta unitSize
10465252 NS 24/29, NS 34/35 34/35 24/29 cada uno
10211762 NS 10/19, NS 19/26 19/26 10/19 cada uno
10363452 NS 14/23, NS 19/26 19/26 14/23 cada uno
10271852 NS 19/26, NS 34/35 34/35 19/26 cada uno
10313602 NS 19/26, NS 29/32 29/32 19/26 cada uno
10363692 NS 24/29, NS 29/32 29/32 24/29 cada uno
10150382 NS 29/32, NS 34/35 34/35 29/32 cada uno
7 options
Código de producto. 10465252
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los adaptadores de junta de PTFE Cowie Technology™ no tienen grasa y crean juntas de vacío alto para juntas de vidrio esmerilado estándar.
  • Sin grasa
  • Juntas de vacío alto para juntas de vidrio esmeriladas cónicas estándar
  • Hombro sustancial para facilitar la manipulación y el uso repetido
  • El alto rendimiento de vacío (la tasa de fuga es inferior a 1 × 10-4 torr, litro, s-1) se obtiene mediante anillos de estanquidad transversales.
  • Para uso hasta 280 °C
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Adaptadores de junta de PTFE
Tamaño del cono 34/35
Tamaño de junta 24/29
N.º de junta cónica estándar NS 24/29, NS 34/35