Descripción
- Sin grasa
- Juntas de vacío alto para juntas de vidrio esmeriladas cónicas estándar
- Hombro sustancial para facilitar la manipulación y el uso repetido
- El alto rendimiento de vacío (la tasa de fuga es inferior a 1 × 10-4 torr, litro, s-1) se obtiene mediante anillos de estanquidad transversales.
- Para uso hasta 280 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Adaptadores de junta de PTFE |
| Tamaño del cono | 29/32 |
| Tamaño de junta | 19/26 |
| N.º de junta cónica estándar | NS 19/26, NS 29/32 |