Learn More
Cowie Technology™ Adaptador de junta de PTFE
Código de producto. 10150382 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 10/19, NS 19/26
NS 14/23, NS 19/26
NS 19/26, NS 29/32
NS 19/26, NS 34/35
NS 24/29, NS 29/32
NS 24/29, NS 34/35
NS 29/32, NS 34/35
Tamaño del cono:
19/26
29/32
34/35
Tamaño de junta:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño del cono Tamaño de junta unitSize
10150382 NS 29/32, NS 34/35 34/35 29/32 cada uno
10211762 NS 10/19, NS 19/26 19/26 10/19 cada uno
10363452 NS 14/23, NS 19/26 19/26 14/23 cada uno
10271852 NS 19/26, NS 34/35 34/35 19/26 cada uno
10313602 NS 19/26, NS 29/32 29/32 19/26 cada uno
10363692 NS 24/29, NS 29/32 29/32 24/29 cada uno
10465252 NS 24/29, NS 34/35 34/35 24/29 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10150382
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los adaptadores de junta de PTFE Cowie Technology™ no tienen grasa y crean juntas de vacío alto para juntas de vidrio esmerilado estándar.
  • Sin grasa
  • Juntas de vacío alto para juntas de vidrio esmeriladas cónicas estándar
  • Hombro sustancial para facilitar la manipulación y el uso repetido
  • El alto rendimiento de vacío (la tasa de fuga es inferior a 1 × 10-4 torr, litro, s-1) se obtiene mediante anillos de estanquidad transversales.
  • Para uso hasta 280 °C
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Adaptadores de junta de PTFE
Tamaño del cono 34/35
Tamaño de junta 29/32
N.º de junta cónica estándar NS 29/32, NS 34/35