Learn More
Testo™ Instrumento de medición de temperatura/206-pH3 pH
Código de producto. 10112392
Click to view available options
Intervalo (pH):
De 0 a 14
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10112392
Marca: Testo™ 0563 2063
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Instrumento de medición de pH/temperatura con una sola mano para conectar sondas externas.
  • Se puede conectar una sonda de pH externa para un uso flexible
  • Reconocimiento automático del valor final
  • Robusto y resistente al agua gracias a TopSafe™ con IP68
  • Evaluación automática de la temperatura si se conecta una sonda con sensor de temperatura
  • interfaz BNC
  • Ideal para su uso en exteriores o en condiciones industriales difíciles
  • Se suministra con soporte para cinturón/pared y funda de protección
Especificaciones
Descripción 2 mediciones por segundo
Incluye Soporte para cinturón o pared
Detalles de gestión de datos BNC
Intervalo (pH) De 0 a 14
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C en función de la sonda de pH utilizada
Tipo de pantalla LCD
Clasificación IP IP-68
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 197 x 33 x 20 mm
Peso (métrico) 69 g
Material Plástico ABS
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 60 °C
Canales 2
Batería, tipo 1 x CR2032
Duración de la batería 80 h (Apagado automático después de 10 min)