Learn More
Testo™ Kit básico de pH/temperatura 206-pH1
Click to view available options
Intervalo (pH):
De 0 a 14
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Ideal para medir el valor de pH de los líquidos
- La medición de la temperatura es factible gracias a la sonda de temperatura integrada
- Robusto y resistente al agua gracias a la funda protectora TopSafe™ con IP68
- El juego contiene accesorios esenciales, como frascos dosificadores de calibración, caja de aluminio, tapón de almacenamiento, etc.
- Compensación de temperatura rápida y precisa
- Sin mantenimiento, a prueba de fugas e insensible gracias al electrolito de gel
- Diafragma de pared doble de sonda de pH
- Visualización simultánea de mediciones de pH y temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 2 mediciones por segundo |
| Incluye | Tapón de almacenamiento con gel, 2 frascos de calibración de 250 ml cada uno, funda protectora de TopSafe™, soporte para cinturón/pared, maletín de aluminio |
| Exactitud (temperatura) | ±0,4 °C |
| Exactitud (pH) | ±0,02 |
| Intervalo (pH) | De 0 a 14 |
| Resolución (pH) | 0,01 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 60 °C (a corto plazo hasta 80 °C máx. 5 min) |
| Resolución (temperatura) | 0,1 °C |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Clasificación IP | IP-68 |
| Mostrar más |