Learn More
Lovibond™ Electrodo de pH y temperatura
Descripción
Permite la compensación automática de la temperatura durante la medición de pH y redox. El electrodo de pH y temperatura Lovibon™ es un sensor combinado de tipo plástico/relleno de gel de tipo 230 para su uso con el medidor de pH200/Redox/temperatura Lovibond™ SensoDirect pH.
- Para su uso con el medidor de pH/Redox/temperatura SensoDirect pH200
- Detectado automáticamente para la compensación automática de temperatura
- Detector de temperatura: NTC 30 kOhmios
- Conector DIN 19262
- Plástico, relleno de gel
- Conjunto de 1
Información de órdenes
ForUseWithApplication
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud (pH) | ± 0,01 pH |
| Exactitud (temperatura) | ± 0,2 °C (de 0 °C hasta 50 °C); de lo contrario ± 0,4 °C |
| Tipos de conector | BNC |
| Tipo | Electrodo combinado de pH y temperatura |
| Para utilizar con (aplicación) | Control de pH o temperatura |
| Material | Plástico con electrolito de gel |
| Modelo | Tipo 230 |
| Intervalo de pH | Desde 0,00 hasta 14,00 |
| Resolución (pH) | 0,01 pH |
| Resolución (temperatura) | 0,1 °C |
| Mostrar más |