Learn More
Soluciones de calibración única de pH en sobres de 20 ml, Oakton™
Código de producto. p-2369131
Change view
Click to view available options
pH:
10.00
Tamaño de la unidad:
20 ml
Código de producto. pH unitSize
11965484 10.00 20 ml
1 options
Código de producto. 11965484 Proveedor Thermo Scientific Eutech N.º de proveedor 01X223103
Los sobres económicos son precisos y cómodos.
Las unidades individuales de pH son ideales para la calibración de campo: solo tiene que seleccionar los sobres necesarios y llevarlos al lugar de la prueba para la calibración y verificación in situ. Sin necesidad de llevar o limpiar frascos. Los sacos son herméticos para la máxima frescura y una fiabilidad indiscutible. Los paquetes están etiquetados con tablas de referencia de temperatura respecto al pH. Se venden en envases de vente sobres de 20 ml.
Certifications
Trazable según el NIST, todas las soluciones están certificadas como trazables según los estándares de NIST™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 10.00
Cantidad 20 mL Pouches