Learn More
YSI™ Sensores de pH y de pH/ORP para sistema multisonda modelo 556
Click to view available options
Tipo:
Sonda de pH
Sonda de pH y de pH/ORP
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El sensor sustituible por el usuario permite usar repuestos rápidos de sensor si es necesario
- No es necesario el uso de herramientas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sonda de pH y de pH/ORP |
| Para utilizar con (aplicación) | Acuicultura, agricultura, química, alimentación y bebidas, elaboración de vino y análisis de agua, para aplicaciones científicas |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor para multisonda portátil YSI modelo 556 |
| Incluye | Frasco de almacenamiento con solución de almacenamiento |